Learn More
Bis-(triphenylphosphin)-dicarbonylnickel, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050664
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
13007-90-4
C38H30NiO2P2
639.30
MFCD00009591
SLFKPACCQUVAPG-UHFFFAOYSA-N
bis triphenylphosphine dicarbonylnickel
22836333
bis(methanidylidyneoxidanium) bis(triphenylphosphane) nickel
[Ni].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
13007-90-4
C38H30NiO2P2
639.30
MFCD00009591
SLFKPACCQUVAPG-UHFFFAOYSA-N
bis triphenylphosphine dicarbonylnickel
22836333
bis(methanidylidyneoxidanium) bis(triphenylphosphane) nickel
[Ni].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bis(triphenylphosphine)dicarbonylnickel
Schmelzpunkt 210°C to 215°C (decomposition)
Menge 2.5 g
UN-Nummer UN3466
Merck Index 14,1304
Formelmasse 639.29
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin