missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Black 6600 Series Thermal Transfer Printer Ribbons

Used for the BBP11 Label and thermal transfer printers. Brady™ Black 6600 Series Thermal Transfer Printer Ribbons are high density with solvent, high heat and super scratch resistance.

Marke:  Brady™ 622116

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11790kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11599913

  • 86.15 € / 1 Box
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Fiber ribbon core
  • Resin formulation
Spezifikation

Spezifikation

Thermal Transfer Printer Ribbon, 6600 Series
984 ft.
300.00 m
25.4 mm I.D.
Ink side out
Black
1.57 in.
40 mm
Ribbon Core Inside Diameter: 1 in.
1 Ea.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote