Learn More
Brady™ Druckerband für Thermotransferdrucker der Serie 7964, schwarz
Bietet eine gute chemische Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Feindruck
Marke:  Brady™ 804453
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11578804
  • 39.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kompatibel mit verschiedenen Brady-Etiketten
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
65 mm
Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 7964, schwarz
1 Stk.
70 m
12,7 mm Innendurchmesser
Farbseite außen