Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Messpipetten Typ 3, Klasse AS
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. Die BRAND™ Blaubrand™ AS Messpipetten aus AR-GLAS™ der Klasse 3 verfügen über Graduierungen mit DE-M-Markierung und sind für die Gesamtabgabe kalibriert. Typ 3 (null oben)
Marke: BRAND™ 27711
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
- Typ 3 (Null oben)
- DE-M-Markierungsgraduierungen
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
- Chargennummer und ein Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit
- Individuelles USP-Zertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Ja | |
Wattestopfen | |
Rot | |
360 mm |
0,05 mL | |
±0,030 mL | |
5 ml |