Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Messpipetten Typ 3, Klasse AS
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. Die BRAND™ Blaubrand™ AS Messpipetten aus AR-GLAS™ der Klasse 3 verfügen über Graduierungen mit DE-M-Markierung und sind für die Gesamtabgabe kalibriert. Typ 3 (null oben)
71.40 € - 169.00 €
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Toleranz | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Toleranz | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11888261
|
BRAND™
27712 |
5 mL | ±0,030 mL | 0,1 mL |
83.40 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11878261
|
BRAND™
27711 |
5 ml | ±0,030 mL | 0,05 mL |
85.80 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11898281
|
BRAND™
27706 |
1 ml | ±0,007 mL | 0,01 mL |
71.40 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11858291
|
BRAND™
27705 |
0,5 mL | ±0,006 mL | 0,01 mL |
90.60 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11868291
|
BRAND™
27707 |
1 ml | ±0,007 mL | 0,1 mL |
71.40 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11878291
|
BRAND™
27708 |
2 ml | ±0,010 mL | 0,01 mL |
93.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11888291
|
BRAND™
27709 |
2 mL | ±0,010 mL | 0,02 mL |
71.40 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11808301
|
BRAND™
27715 |
25 mL | ±0,100 mL | 0,1 mL |
102.00 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11898291
|
BRAND™
27714 |
20 mL | ±0,100 mL | 0,1 mL |
102.00 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11828311
|
BRAND™
27716 |
50 mL | ±0,20 ml | 0,5 mL |
169.00 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
- Typ 3 (Null oben)
- Mit DE-M-Markierungen
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
- Lieferung mit Chargennummer und Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit
- USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.