Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Messpipetten Typ 3, Klasse AS
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. Die BRAND™ Blaubrand™ AS Messpipetten aus AR-GLAS™ der Klasse 3 verfügen über Graduierungen mit DE-M-Markierung und sind für die Gesamtabgabe kalibriert. Typ 3 (null oben)
Marke:  BRAND™ 27712
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11888261
  • 83.40 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
  • Typ 3 (Null oben)
  • Mit DE-M-Markierungen
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
  • Lieferung mit Chargennummer und Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit
  • USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
0,1 mL
Wattestopfen
±0,030 mL
5 mL