Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Messpipetten Typ 3, Klasse AS
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. Die BRAND™ Blaubrand™ AS Messpipetten aus AR-GLAS™ der Klasse 3 verfügen über Graduierungen mit DE-M-Markierung und sind für die Gesamtabgabe kalibriert. Typ 3 (null oben)
Marke: BRAND™ 27706
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.28800kg
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
- Typ 3 (Null oben)
- Mit DE-M-Markierungen
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
- Lieferung mit Chargennummer und Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit
- USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
0,01 mL | |
±0,007 mL | |
1 ml |