missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Messpipetten Typ 3, Klasse AS

Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. Die BRAND™ Blaubrand™ AS Messpipetten aus AR-GLAS™ der Klasse 3 verfügen über Graduierungen mit DE-M-Markierung und sind für die Gesamtabgabe kalibriert. Typ 3 (null oben)

Marke:  BRAND™ 27714

87.60 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11898291

  • 102.00 € / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
  • Typ 3 (Null oben)
  • Mit DE-M-Markierungen
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
  • Lieferung mit Chargennummer und Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit
  • USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation

Spezifikation

0,1 mL
Wattestopfen
±0,100 mL
20 mL
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote