Learn More
Fisherbrand™ Blauer PTFE-Mikrorührstab
Der Fisherbrand™ blaue PTFE-Mikrorührstab ist ein inerter, spritzfreier Rührstab für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen die Identifizierung wichtig ist.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Mikro-Rührstäbe
- Für Anwendungen, bei denen die Identifizierung von größter Bedeutung ist
- PTFE-Beschichtungen sind nicht so inert wie reines PTFE
- Einzeln poliert für längere Sauberkeit
Spezifikation
3 mm | |
Blau | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer | |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
Micro |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
10/Pckg. | |
Ja | |
13 mm |