Learn More
Fisherbrand™ Blauer PTFE-Mikrorührstab
Der Fisherbrand™ blaue PTFE-Mikrorührstab ist ein inerter, spritzfreier Rührstab für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen die Identifizierung wichtig ist.
7.55 € - 12.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Farbe | Blau |
Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
Durchmesser (metrisch) | 3 mm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16215841
|
Fisherbrand™
|
3 mm | 3 mm |
12.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16285841
|
Fisherbrand™
|
3 mm | 8 mm |
7.55 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16215851
|
Fisherbrand™
|
3 mm | 13 mm |
8.60 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Mikro-Rührstäbe
- Für Anwendungen, bei denen die Identifizierung von größter Bedeutung ist
- PTFE-Beschichtungen sind nicht so inert wie reines PTFE
- Einzeln poliert für längere Sauberkeit
Spezifikation
Ja | |
Blau | |
3 mm | |
Micro |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
10/Pckg. | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer |