Learn More
SI Analytics™ BlueLine Stecker-Kabel-Kombinationen
Der SI Analytics™ BlueLine Kabelkombinationsstecker ist ein koaxialer Elektrodenstecker, der für die Verwendung mit der SI Analytics™ BlueLine Serie entwickelt wurde.
59.75 € - 72.55 €
Spezifikation
Anschlusstypen | Koaxialer Elektrodenstecker |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | BlueLine |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Kabel | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Kabel | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10653032
|
SI Analytics™
285122661 |
1 m | 1 m Koaxialkabel, BNC-Geräteanschluss |
59.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10087800
|
SI Analytics™
285122653 |
1 m | 1 m Koaxialkabel, DIN-Geräteanschluss |
59.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10632072
|
SI Analytics™
285122678 |
3 m | 3 m Koaxialkabel, DIN-Geräteanschluss |
72.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit der Serie BlueLine
- USB-Kabel
- In den Längen 1 oder 3 m erhältlich
Spezifikation
Koaxialer Elektrodenstecker | |
BlueLine |