Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Kartuschen für Beschriftungsgerät: Selbstlaminierendes Vinyl
Ideale Identifikationslösungen für die Industriezweige Biotechnologie, Landwirtschaft, Umwelt- und forensische Forschung
Marke: Brady™ 143269
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15420kg
Beschreibung
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
- Farbe: Schwarz auf weiß, durchsichtig
- Material: Selbstlaminierendes Vinyl
- Druckerkompatibilität: BMP51, BMP53
Spezifikation
Schwarz | |
Vinyl | |
44,45 mm | |
3,81 cm | |
0,102 mm | |
Acryl | |
Weißer bedruckbarer Bereich und ein durchscheinender Überlaminierbereich | |
12 lb./in. | |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, UL, RoHS | |
1 Stk. |
BMP™51 und BMP™53 Drucker, BMP53 Label Printer | |
1,74 in. | |
1,6 in. | |
0,004 in. | |
38,10 x 44,45 mm | |
Etiketten für BMP51/53 Etikettendrucker | |
Rechteck | |
-70°C bis +70°C | |
Kennzeichnung von Drähten und Kabeln |