Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Kartuschen für Beschriftungsgerät: Selbstlaminierendes Vinyl
Ideale Identifikationslösungen für die Industriezweige Biotechnologie, Landwirtschaft, Umwelt- und forensische Forschung
54.15 € - 57.35 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™51 und BMP™53 Drucker, BMP53 Label Printer |
---|---|
Material | Vinyl |
Breite (angloamerikanisch) | 1,74 in. |
Breite (metrisch) | 44,45 mm |
Dicke (angloamerikanisch) | 0,004 in. |
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12773999
|
Brady™
143269 |
1,6 in. | 3,81 cm | 1,74 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12753999
|
Brady™
143256 |
1 in. | 2,54 cm | 1,74 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
- Farbe: Schwarz auf weiß, durchsichtig
- Material: Selbstlaminierendes Vinyl
- Druckerkompatibilität: BMP51, BMP53
Spezifikation
BMP™51 und BMP™53 Drucker, BMP53 Label Printer | |
1,74 in. | |
0,004 in. | |
Acryl | |
Weißer bedruckbarer Bereich und ein durchscheinender Überlaminierbereich | |
12 lb./in. | |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, UL, RoHS | |
1 Stk. |
Vinyl | |
44,45 mm | |
0,102 mm | |
Etiketten für BMP51/53 Etikettendrucker | |
Rechteck | |
-70°C bis +70°C | |
Kennzeichnung von Drähten und Kabeln |