Learn More
Invitrogen™ Human BMPR1B (ALK6), GST Tag Recombinant Protein
Human BMPR1B (ALK6), GST Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ PV6237
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408903
  • 7490.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
BMPR1B is a member of the transmembrane serine/threonine kinase that is the member of the bone morphogenetic protein (BMP) receptor. BMPR1B is mainly involved in the endochondral bone formation and embryogenesis. BMPR1B expressed in normal and cancerous prostate tissues and used in the endocrine therapy that given to the prostate cancer patients. BMPR1B receptor trafficking also play a significant role in FOP pathogenesis and used in human T-cell differentiation.
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
66.7kDa
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Human
GST Tag
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.25mM DTT, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF, 25% glycerol
1mg
aa 149-end
Recombinant
Produktvorschläge