Learn More
BMS-687453, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480447
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16480447 50 mg -
16452946 25 mg -
16436797 5 mg -
16415066 100 mg -
16404098 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16480447 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10678
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress BMS-687453 is a potent and selective PPARα agonist, with an EC50 and IC50 of 10 nM and 260 nM for human PPARα and 4100 nM and >15000 nM for PPARγ in PPAR-GAL4 transactivation assays.
BMS-687453 is a potent and selective PPARα agonist, with an EC50 and IC50 of 10 nM and 260 nM for human PPARα and 4100 nM and >15000 nM for PPARγ in PPAR-GAL4 transactivation assays.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BMS-687453
CAS 1000998-59-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H21ClN2O6
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.79 mM)
SMILES ClC(C=C1)=CC=C1C2=NC(COC3=CC=CC(CN(C(OC)=O)CC(O)=O)=C3)=C(C)O2
Molekulargewicht (g/mol) 444.86
Formelmasse 444.86
Reinheit (%) 98.58%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus