Learn More
Boekel Scientific™ Replikatoren
Spart Zeit bei der Übertragung kleiner Volumina von einer 96- oder 48-Well-Mikrotiterplatte auf eine andere
Marke: Boekel Scientific™ 140500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Spart Zeit bei der Übertragung kleiner Volumina von einer 96- oder 48-Well-Mikrotiterplatte auf eine andere
- Unter anderem für die Replikation von Cosmid- und VAC-Bibliotheken (weitere Verwendungszwecke möglich)
- Zum Zwecke der Nutzung tauchen Sie stabile, präzise ausgerichtete Stifte aus Edelstahl in eine standardmäßige 96er oder48er Mikrotiterplatte. Heben Sie den Replikator an und bewegen Sie ihn auf eine zweite Mikrotiterplatte
- Der Replikator-Rahmen besteht aus eloxiertem Aluminium und ist mit einem komfortablen Nylongriff ausgestattet
- Autoklavierbar oder flammensterilisierbar
- Mit eloxiertem Aluminiumbehälter, der Reinigungspads aufnehmen kann, mit denen Ansammlungen auf Stiften entfernt werden, oder der als Vorratsbehälter für Ethanol zur Flammensterilisation dient
Bestellinformation
Abmessungen: 3L x 4.5B x 4 Zoll.H (7.6 x 11.4 x 10 cm); Stiftmaß1/16L x 1/16 Zoll. B (1.5 x 1.5 mm).
Spezifikation
Steril | |
96-poliger Replikator | |
11 cm | |
11 cm | |
Kolonienhybridisierung, Antibiotika-Empfindlichkeitstests, Phagentypisierung, Transfer kleiner Inokulumvolumina von Mikrotiterplatten auf Tochterplatten oder Membranen, Replikation von YACs und Cosmidbibliotheken |
Edelstahl | |
Ja | |
4.5 in. | |
4.5 in. |