Learn More
Boekel Scientific™ Replikatoren
Spart Zeit bei der Übertragung kleiner Volumina von einer 96- oder 48-Well-Mikrotiterplatte auf eine andere
526.00 € - 1150.00 €
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Sterilität | Steril |
Autoklavierbar | Ja |
Höhe (metrisch) | 11 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 4.5 Zoll |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10608334
|
Boekel Scientific™
140501 |
48-poliger Replikator |
526.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10464225
|
Boekel Scientific™
140500 |
96-poliger Replikator |
1150.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Spart Zeit bei der Übertragung kleiner Volumina von einer 96- oder 48-Well-Mikrotiterplatte auf eine andere
- Unter anderem für die Replikation von Cosmid- und VAC-Bibliotheken (weitere Verwendungszwecke möglich)
- Zum Zwecke der Nutzung tauchen Sie stabile, präzise ausgerichtete Stifte aus Edelstahl in eine standardmäßige 96er oder48er Mikrotiterplatte. Heben Sie den Replikator an und bewegen Sie ihn auf eine zweite Mikrotiterplatte
- Der Replikator-Rahmen besteht aus eloxiertem Aluminium und ist mit einem komfortablen Nylongriff ausgestattet
- Autoklavierbar oder flammensterilisierbar
- Mit eloxiertem Aluminiumbehälter, der Reinigungspads aufnehmen kann, mit denen Ansammlungen auf Stiften entfernt werden, oder der als Vorratsbehälter für Ethanol zur Flammensterilisation dient
Order Info
Abmessungen: 3L x 4.5B x 4 Zoll.H (7.6 x 11.4 x 10 cm); Stiftmaß1/16L x 1/16 Zoll. B (1.5 x 1.5 mm).
Specifications
Edelstahl | |
Ja | |
4.5 Zoll | |
4.5 Zoll |
Steril | |
11 cm | |
11 cm | |
Kolonienhybridisierung, Antibiotika-Empfindlichkeitstests, Phagentypisierung, Transfer kleiner Inokulumvolumina von Mikrotiterplatten auf Tochterplatten oder Membranen, Replikation von YACs und Cosmidbibliotheken |