Learn More
Bohlender™ BOLA™ Miniatur-Luer-Steckverbinder, PTFE
Diese PTFE-Miniatur-Luer-Anschlüsse ermöglichen den Übergang vom Luer-Anschluss zum Innengewinde 1/4 Zoll - 28 UNF
Marke: Bohlender™ F717-04
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Miniatur-Luer-Verbindungsstück aus PTFE
- Zum Übergang von Luer-Anschluss zu UNF-Innengewinde von 1/4 Zoll, 28 G.
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Compliance
FDA
Spezifikation
Miniatur-Luer-Steckverbinder | |
Luer-Steckverbinder mit weiblichem Luer-Konus | |
Bohrung: 1.6 mm | |
Wechsel vom Luer-Anschluss zum Innengewinde 1/4 Zoll - 28 UNF | |
1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser) | |
Weiblicher Luer-Konus | |
250 °C |
FDA | |
Ja | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
−200 °C | |
UNF 1/4 in. 28 G | |
Weiß |