missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Jod-Determinationskolben
Witeg™ Jodzahlkolben sind spezielle Erlenmeyerkolben mit Normschliff-Glaskonus, modifiziertem Stopfen und einem trichterförmigem Oberteil.
72.55 € - 81.20 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Enthält | Hohlstopper mit langem Stiel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10148681
|
Witeg™
2 438 500 |
500 ml |
81.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10037281
|
Witeg™
2 438 250 |
250 ml |
72.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hochtemperaturbeständig
- Minimale Wärmeausdehnung
- Der Griff des Stoppers ragt über die Flüssigkeitsdichtungswanne, um das Entfernen zu erleichtern
- Das Bodenglas verhindert das Entweichen von Dämpfen und verbessert so die Genauigkeit von Analysen
- Trichterförmige Oberseite für Materialeintritt und Minimierung von Verschüttungen
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Hohlstopper mit langem Stiel |