Learn More
Kimble Chase™ Quadratischer Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Platzsparendes Design für mehr Platz auf Regalen und in Kühlschränken und anderen Lagerschränken.
238.00 € - 317.00 €
Spezifikation
Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ASTM Spezifikation E288, Klasse A |
Material | Borosilikatglas |
Anzahl pro Karton | 1 |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12724497
|
Kimble Chase™
28046-500 |
500 ml |
238.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11812943
|
Kimble Chase™
28046-900 |
900 ml |
317.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Quadratischer Querschnitt mit einer Breite unter dem breitesten Durchmesser eines typischen Rundkolbens
- Alle Größen decken 25–35 % weniger Fläche als herkömmliche Kolben ab.
- Durch das zusätzliche Glasgewicht und den quadratischen Querschnitt haben die Kolben auch eine größere Stabilität.
- Am Hals ist ein Graduierungsring eingraviert.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme
- Kalibriert auf Volumenabgabe
- Mit einem Markierungsfeld
- Der Kolben weird mit einem konischen Standardstopfen aus geschliffenem Glas geliefert.
- Entwickelt für die Anforderungen von ASTM-Spezifikation E 288, Klasse A
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Kegelstopfen |
ASTM Spezifikation E288, Klasse A | |
1 | |
A |