Learn More
IKA™ VERDAMPFERKOLBEN NS 29/32 2L
Marke: IKA™ 0003740600
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Borosilikatglas | |
RV 10,85 Rotationsverdampfer | |
2000 mL |
Verdampferkolben | |
Je 1 |