Learn More
BRAND™ Filterkolben aus Borosilikatglas
Die seitliche Buchse passt für Vakuumschläuche mit einem Außendurchmesser von 15–18 mm.
Marke:  BRAND™ 73724
72.88 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.81000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10335331
  • 83.65 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
  • Entspricht den DIN 12476- und ISO 6556-Normen
  • Die integrierte seitliche Hülse passt für Vakuumschläuche mit 15 bis 18 mm Außendurchmesser
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
1000 ml
Seitenhülse
18 mm
Borosilikatglas