Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Filtertrichter aus Borosilikatglas
Lenz Laborglasinstrumente™ Filter funnels are ideal for separating solids from liquids via laboratory filtration.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 07195158
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas
- Trennt Feststoffe von Flüssigkeiten.
Spezifikation
500 mL | |
200 mm | |
1 |
Borosilikatglas | |
95mm | |
Filtertrichter |