missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Filtertrichter aus Borosilikatglas
Lenz Laborglasinstrumente™ Filter funnels are ideal for separating solids from liquids via laboratory filtration.
47.65 € - 155.82 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10767331
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07195340 |
125 mL | 3 |
79.13 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10459942
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07195158 |
500 mL | 1 |
133.56 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10652092
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07195134 |
75 mL | 1 |
47.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10460133
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07195458 |
500 mL | 4 |
155.82 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10577671
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07195358 |
500 mL | 3 |
146.28 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Made from borosilicate glass
- Separates solids from liquids
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Filtertrichter |