Learn More
Merck Ersatzteile für Lösungsmittel-Dispenser
Ersatzteile für 25 mm-Lösungsmittelfilterspender
Marke: Merck XX6602501
475.62 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Zubehör XX6602501 Kolben und Neopren-Stopfen XX3002502 Filterhalter-Dichtung, PTFEXX3002510 Filterhalter-Stützsieb, EdelstahlSpezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Lösungmittelfiltrierender Dispenser | |
Unsteril | |
Kolben und Neopren-Stopfen; Durchmesser: 25 mm | |
0,98 in. | |
25 mm |
Ja | |
Borosilikatglas | |
Stopfen-Dispenser | |
100 mL | |
25 mm |