Learn More
Merck Ersatzteile für Lösungsmittel-Dispenser
Ersatzteile für 25 mm-Lösungsmittelfilterspender
71.90 € - 555.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Lösungmittelfiltrierender Dispenser |
---|---|
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,98 in. |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10069960
|
Merck
XX3002502 |
Dichtung für Filterhalter |
157.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10459142
|
Merck
XX3002510 |
Stützsieb für Filterhalterung |
71.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10666551
|
Merck
XX6602501 |
Kolben und Neopren-Stopfen; Durchmesser: 25 mm |
555.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
AccessoriesXX6602501 Flask and Neoprene StopperXX3002502 Filter Holder Gasket, PTFEXX3002510 Filter Holder Support Screen, stainless steelSpezifikation
Lösungmittelfiltrierender Dispenser | |
0,98 in. |