Learn More
Fisherbrand™ Dickwandiges, randloses Teströhrchen aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas mit hoher Wanddicke für hohe Beständigkeit gegen Wärme und Chemikalien. Fisherbrand™ Dickwandige Röhrchen aus Borosilikatglas ohne Rand eignen sich optimal für chemische und biologische Arbeiten.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.28000kg
Beschreibung
- Eigenschaften: Dicke Wände, ohne Rand, hervorragende mechanische Festigkeit
- Gütegrad: Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3
- Konform mit: ISO 4142
Spezifikation
24 mm | |
150 mm | |
50 Packung |
ISO 4142 | |
Borosilikatglas | |
Nein |