Learn More
Fisherbrand™ Dickwandiges, randloses Teströhrchen aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas mit hoher Wanddicke für hohe Beständigkeit gegen Wärme und Chemikalien. Fisherbrand™ Dickwandige Röhrchen aus Borosilikatglas ohne Rand eignen sich optimal für chemische und biologische Arbeiten.
55.35 € - 68.34 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 4142 |
---|---|
Länge (metrisch) | 150 mm |
Material | Borosilikatglas |
Eingefasst | Nein |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11912188
|
Fisherbrand™
|
24 mm | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11902218
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Eigenschaften: Dicke Wände, ohne Rand, hervorragende mechanische Festigkeit
- Gütegrad: Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3
- Konform mit: ISO 4142
Spezifikation
ISO 4142 | |
150 mm | |
Borosilikatglas | |
Nein |