Learn More
Poulten Graf™ Messzylinder aus Borosilikatglas
Zur präzisen Flüssigkeitsmessung im Labor Die Poulten Graf™ Messzylinder aus Borosilikatglas entsprechen BS 604, ISO 4788 und DIN 12680 und sind einzeln kalibriert und bedruckt.
Brand: Poulten Graf™ R263/H/2
Additional Details : Netto-Gewicht : 1.08900kg
Description
- 0.2-ml-Genauigkeit
- Tülle für einfaches Ausgießen
- Sechseckiger Fuß und permanente Graduierungsmarkierungen
- Messskala in weißer Keramiglasur
Specifications
Round | |
Hexagonal | |
Graduated Cylinder | |
Blue | |
500 ml | |
5 ml |
ASTM E1272-02, EN ISO 4788 | |
A | |
To Contain | |
Borosilikatglas | |
Batch Certificate | |
Autoclavable |