Learn More
Poulten Graf™ Messzylinder aus Borosilikatglas
Zur präzisen Flüssigkeitsmessung im Labor Die Poulten Graf™ Messzylinder aus Borosilikatglas entsprechen BS 604, ISO 4788 und DIN 12680 und sind einzeln kalibriert und bedruckt.
76.65 € - 104.00 €
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Kalibrierung | To Contain |
Zertifizierung/Konformität | ASTM E1272-02, EN ISO 4788 |
Class | A |
Typ | Graduated Cylinder |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15589381
|
Poulten Graf™
R263/I/2 |
1000 ml | 10 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12398895
|
Poulten Graf™
R263/H/2 |
500 ml | 5 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- 0.2-ml-Genauigkeit
- Tülle für einfaches Ausgießen
- Sechseckiger Fuß und permanente Graduierungsmarkierungen
- Messskala in weißer Keramiglasur
Spezifikation
Hexagonal | |
ASTM E1272-02, EN ISO 4788 | |
Graduated Cylinder | |
Round | |
Batch Certificate |
To Contain | |
A | |
Blue | |
Borosilikatglas | |
Autoclavable |