Learn More
Witeg™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas
Die Witeg™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas sind in einer Vielzahl von Konusschrägen, Winkeln und Außendurchmessern erhältlich.
Marke:  Witeg™ 1 650 130
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10206114
  • 21.85 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ST-Konus
  • Konstruktion aus Borosilikatglas
  • In verschiedenen Kegeln, Winkeln und Durchmessern erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
60 °
Trichter
Borosilikatglas
29/32