Learn More
Robu™ Standard-Filtertiegel aus Borosilikatglas
Marke:  Robu™ 20081
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17950kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16812996
  • 130.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
24mm
Analytische Filtration in Laboren
24mm
Standard-Filtertiegel
Borosilikatglas
8mL
42mm
1