Learn More
Robu™ Standard-Filtertiegel aus Borosilikatglas
130.00 € - 282.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analytische Filtration in Laboren |
Product Type Specs | Standard-Filtertiegel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16823016
|
Robu™
20502 |
50 ml |
194.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16873006
|
Robu™
20305 |
30mL |
282.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16812996
|
Robu™
20081 |
8mL |
130.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Analytische Filtration in Laboren | |
Standard-Filtertiegel |