Learn More
Robu™ Standard-Filtertiegel aus Borosilikatglas
Marke:  Robu™ 20502
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.54150kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16823016
  • 194.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
46mm
Analytische Filtration in Laboren
46mm
Standard-Filtertiegel
Borosilikatglas
50 ml
61mm
2