missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Robu™ Standard-Filtertiegel aus Borosilikatglas
Marke: Robu™ 20305
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33910kg
Spezifikation
36mm | |
Analytische Filtration in Laboren | |
36mm | |
Standard-Filtertiegel |
Borosilikatglas | |
30mL | |
56mm | |
5 |