Learn More
Karl Hecht™ Weithals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Für das sichere und einfache Mischen, Ausgießen und Einlagern von Chemikalien im Labor. Die Karl Hecht™ Assistent™ Weithals-Erlenmeyerkolben mit Graduierung bestehen aus langlebigem Borosilikatglas 3.3.
Marke: Karl Hecht™ 41941124
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12385
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
- Weiter Hals für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt
Spezifikation
DIN 12385 | |
100 ml | |
105 mm | |
64 mm |
34 mm | |
Borosilikatglas | |
Weite |