missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wuertt Celluloid™ Flaschenträger

Marke:  Wuertt Celluloid™ 5180411

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10719101

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Mit feststehendem Tragebügel.
Für: 6 runde 1L Flaschen
Spezifikation

Spezifikation

Flaschengestell
10
Je 1
Flaschen (250 oder 500 ml)
10
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote