Learn More
Brady™ BBP™ Zulieferungsmaterial für nicht selbstklebende Anhänger
BBP™ Zulieferungsmaterial für nicht selbstklebende Anhänger ist ideal für Sicherheits-, Verriegelungs- und Allzweck-Hängemarkierungen.
Marke: Brady™ 118011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45360kg
Beschreibung
- Einfache Lochung
- Ideal für örtliche Warnung vor Gefahrensituationen
- Entspricht der OSHA-Spezifikation 1910.145 für Schilder zur Unfallverhütung
- Temperaturbereich: -40 bis 193 ° F
Spezifikation
Je 1 | |
Weiß | |
Matt | |
2 Jahre | |
50 ft. | |
-104°bis 379,4 °C | |
4,25 in. |
OSHA 1910,145 | |
Polyester | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
15.24 m | |
0.0137 Zoll | |
-40 bis 193 °F | |
108.00 mm |