Learn More
Brady™ BBP™ Zulieferungsmaterial für nicht selbstklebende Anhänger
BBP™ Zulieferungsmaterial für nicht selbstklebende Anhänger ist ideal für Sicherheits-, Verriegelungs- und Allzweck-Hängemarkierungen.
177.00 € - 268.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | OSHA 1910,145 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Polyester |
Ausführung | Matt |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11786465
|
Brady™
118011 |
4.25 Zoll |
268.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11706475
|
Brady™
118013 |
2.5 Zoll |
177.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11796465
|
Brady™
118012 |
3.25 Zoll |
223.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Einfache Lochung
- Ideal für örtliche Warnung vor Gefahrensituationen
- Entspricht der OSHA-Spezifikation 1910.145 für Schilder zur Unfallverhütung
- Temperaturbereich: -40 bis 193 ° F
Spezifikation
OSHA 1910,145 | |
Polyester | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
50 ft. | |
-104°bis 379,4 °C |
Weiß | |
Matt | |
2 Jahre | |
0.0137 Zoll | |
-40 bis 193 °F |