Learn More
Brady™ FreezerBondz II Laboretiketten aus Polyester B490
FreezerBondz II mattweiße Laboretiketten aus Polyester sind robuste Polyestermarkierungen, die sich für Laborkennzeichnungsanwendungen bei Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Röhrchen, Reagenzgläsern, Pailletten und Objektträgern eignen.
129.00 € - 146.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Polyester |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP™33 Drucker |
Dicke (angloamerikanisch) | 0,0021 in. |
Produktcode | Marke | Menge | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17878363
|
Brady™
B33-125-490 |
1650/Pk. | BBP™33 Drucker | 0,5 in. | 0,9 in. |
130.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15868821
|
Brady™
143089 |
1500/Packung | BBP™33 Drucker | 0,6 in. | 1,6 in. |
146.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15313744
|
Brady™
142893 |
1500/Packung | BBP™33 Drucker | 1,25 in. | 0,3 in. |
129.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- B490-Etiketten können auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
- Das weiße Polyestermaterial verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
- Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit von -320 bis 212 °F (-196 bis 100 °C)
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- Farbband der Brady R4300 Serie wird empfohlen
Spezifikation
Weiß | |
Unsteril | |
0,0021 in. |
Polyester | |
BBP™33 Drucker |