Learn More
Brady™ GlobalMark™ Farbbänder, einfarbig
Außergewöhnlich robuste, wischfeste Bänder; gedruckter Text hält Jahre im Freien und in industriellen Umgebungen
Marke: Brady™ 076741
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.31750kg
Beschreibung
- In sich geschlossene Farbbandkassetten lassen sich direkt in die Etikettendrucker von GlobalMark™ einhängen und einrasten
Bestellinformation
Abmessungen (B x L): 4.11 in. x 200 ft. (10.4 cm x 61 m). Zwei- und vierfarbige Bänder sind ebenfalls erhältlich; kontaktieren Sie Ihren Thermo Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Globalmark Farbband - Weißes Farbband 105mm | |
GLobaLMark™ Etikettendrucker | |
60,96 m | |
105 mm weißes Band | |
RoHS 2005/618/EG MCV, 2002/95/EG | |
1 Stk. |
Weiß | |
200 ft. | |
105 mm | |
Patrone, Farbband | |
Innen- und Außenanwendung |