Learn More
Brady™ IDXPERT™ und LABXPERT™ FreezerBondz II Etiketten: Rechteckig
Etiketten widerstehen Umgebungen von LN2 bis Autoklaven, tragen zur Erhaltung der Forschungsergebnisse bei und gewährleisten die Nachverfolgbarkeit der Proben.
145.00 € - 180.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Oberflächenmontiert |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Farbe | Schwarz, Weiß |
Ausführung | Seidenmatt |
Format | Etikett |
Produktcode | Marke | Menge | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10506360
|
Brady™
105944 |
225/Packung | 1 in. | 0,9 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11523834
|
Brady™
105943 |
Je 1 | 0.5 Zoll | 19 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10305213
|
Brady™
105945 |
225/Packung | 1 in. | 61 cm (1,9 in.) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10475563
|
Brady™
105946 |
275/Packung | 0.37 in. | 0,8 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10503055
|
Brady™
105947 |
225/Packung | 0.5 Zoll | 1 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11856003
|
Brady™
105948 |
300/Packung | 0.37 in. | 0,37 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12839928
|
Brady™
105949 |
300/Packung | 0,5 in. | 0,5 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11816013
|
Brady™
105953 |
250/Packung | 1.25 Zoll | 0,25 in |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Etiketten widerstehen Umgebungen von LN2 zumAutoklavieren und tragen zur Erhaltung von Forschungsergebnissen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Nachverfolgbarkeit von Proben bei.
- Aus Polyester mit permanentem Acrylklebstoff
- Kann auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
- Mit Sichtfenster für den Flüssigkeitsstand im Fläschchen
- Überlebt die Exposition gegenüber gängigen Laborumgebungen wie Flüssigstickstoff, Tiefkühlgeräten bis zu -196 °C (-320.8 °F), Autoklaven und Wasserbädern bis zu 121 °C (249.8 °F)
- Etikettengrößen für Fläschchen, Objektträger, Wellplatten, Strohhalme, Petrischalen, Boxen und allgemeine Anwendungen erhältlich
Bestellinformation
Für den Einsatz mit Brady LABXPERT und IDXPERT Druckern
Spezifikation
Oberflächenmontiert | |
Schwarz, Weiß | |
Etikett | |
Etikett | |
iDXPERT™, LabXpert™ Drucker | |
-320.8°F to 249.8°F | |
0.081 mm |
Acryl, Permanent | |
Seidenmatt | |
Polyester | |
Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, Laborkennzeichnung | |
1 | |
- 196 °C bis 121 °C |