Learn More
Brady™ LABXPERT™ Manipulationssichere Etiketten aus Polyester
LABXPERT™ Manipulationssichere/Indicating-Etiketten aus Polyester aus manipulationssicherem Vinyl (B-351) sind so konstruiert, dass sie leicht brechen und sich nicht in einem Stück entfernen lassen und so die Manipulation der Produkte anzeigen.
Marke:  Brady™ 060974
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22680kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10245872
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das hochleistungsfähige weiße, matte Vinylband mit permanentem Kleber ist ideal für Anwendungen, bei denen ein Schutz gegen Produktmanipulationen erforderlich ist
  • Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Auflage entfernen, da das Material zerbrechlich ist
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
  • All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-6000 Serie
Spezifikation
Spezifikation
RoHS, 2005/618/EG MCV, 2002/95/EG
Acryl
Matt
Vinyl
Unsteril
iDXPERT™, LabXpert™ Drucker
200/Packung
-40 °C bis +80 °C
0.071 mm
2 in.
1 Zoll
Oberflächenmontiert
Schwarz, Weiß
Etikett
Etikett
Flaschen, allgemeine Kennzeichnung, Manipulationsindikator
1
Rechteck
0.0028 Zoll
1 x 2 in.
50,8 mm
2.54 cm