Learn More
Brady™ LABXPERT™ Manipulationssichere Etiketten aus Polyester
LABXPERT™ Manipulationssichere/Indicating-Etiketten aus Polyester aus manipulationssicherem Vinyl (B-351) sind so konstruiert, dass sie leicht brechen und sich nicht in einem Stück entfernen lassen und so die Manipulation der Produkte anzeigen.
60.20 € - 88.55 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS, 2005/618/EG MCV, 2002/95/EG
Beschreibung Oberflächenmontiert
Klebstofftyp Acryl
Farbe Schwarz, Weiß
Ausführung Matt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10285822
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
060973
450/Packung 0.5 Zoll 1.27 cm 1 in. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10245872
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
060974
200/Packung 1 Zoll 2.54 cm 2 in. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Das hochleistungsfähige weiße, matte Vinylband mit permanentem Kleber ist ideal für Anwendungen, bei denen ein Schutz gegen Produktmanipulationen erforderlich ist
  • Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Auflage entfernen, da das Material zerbrechlich ist
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
  • All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-6000 Serie
Spezifikation
Spezifikation
RoHS, 2005/618/EG MCV, 2002/95/EG
Acryl
Matt
Vinyl
Unsteril
iDXPERT™, LabXpert™ Drucker
Rechteck
0.0028 Zoll
Oberflächenmontiert
Schwarz, Weiß
Etikett
Etikett
Flaschen, allgemeine Kennzeichnung, Manipulationsindikator
1
-40 °C bis +80 °C
0.071 mm