Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ Etiketten für tragbare Thermotransferdrucker für konische Behälter/Flaschen/Petrischalen
Für konische Behälter/Flaschen/Petrischalen
Marke:  Brady™ 062268
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10486112
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Langlebige, chemikalien- und lösungsmittelbeständige Etiketten. Die Tinte verschmiert und verblasst nicht und der Text bleibt klar und lesbar
  • Bedruckbare Etiketten ermöglichen es, mehr Informationen auf jede Größe zu drucken
  • Auswahl an Materialien für verschiedene Umgebungen von Flüssigstickstoff bis zu Autoklaven
  • Spezielle selbstlaminierende Polyesteretiketten schützen den Druck vor Kratzern, extremen Temperaturen sowie Chemikalien und Lösungsmitteln wie Xylol, IPA, Ethanol und DMSO
Bestellinformation
Etiketten sind in anderen Materialien und Größen erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienstvertreter, um Bestellinformationen zu erhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815), UL
Acryl, Permanent
Matt
Nylongewebe
Flaschen, konische Röhrchen, Deepwell-Platten, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, allgemeine Kennzeichnung, Laboridentifikation, Tafelkennzeichnung, Petrischale
1
Rechteck
- 196 – 90 °C
28.57 mm
48,26 mm
25,4 mm
Oberflächenmontiert
Weiß
Etikett
TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
250/Packung
-320-194 °F
0.165 mm
61 cm (1,9 in.)
1 Zoll