Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ Etiketten für tragbare Thermotransferdrucker für konische Behälter/Flaschen/Petrischalen
Für konische Behälter/Flaschen/Petrischalen
72.50 € - 123.00 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
---|---|
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Format | Etikett |
Produkttyp | TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung |
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Material | Temperaturbereich (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Material | Temperaturbereich (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11739462
|
Brady™
062264 |
1.5 Zoll | Polyester | - 70 – 120 °C | 3,5 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10486112
|
Brady™
062268 |
1 Zoll | Nylongewebe | - 196 – 90 °C | 61 cm (1,9 in.) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Langlebige, chemikalien- und lösungsmittelbeständige Etiketten. Die Tinte verschmiert und verblasst nicht und der Text bleibt klar und lesbar
- Bedruckbare Etiketten ermöglichen es, mehr Informationen auf jede Größe zu drucken
- Auswahl an Materialien für verschiedene Umgebungen von Flüssigstickstoff bis zu Autoklaven
- Spezielle selbstlaminierende Polyesteretiketten schützen den Druck vor Kratzern, extremen Temperaturen sowie Chemikalien und Lösungsmitteln wie Xylol, IPA, Ethanol und DMSO
Bestellinformation
Etiketten sind in anderen Materialien und Größen erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienstvertreter, um Bestellinformationen zu erhalten.
Spezifikation
Acryl, Permanent | |
Matt | |
TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung | |
1 | |
Rechteck |
Weiß | |
Etikett | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
250/Packung |