Learn More
BRAND™ BRANDplates hydroGrade™ 96-Well Mikrotiterplatten
Mit einer stark hydrophilen Oberfläche für die Bindung hydrophiler Moleküle oder für homogene Assays mit hydrophoben Molekülen, die in Lösung verbleiben
229.00 €
Spezifikation
Bindungseigenschaft | Hydrophil |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ANSI, SLAS |
Format | Standard |
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 8 x 12 |
Produktcode | Marke | Farbe | Wellform | Gesamtvolumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Wellform | Gesamtvolumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10206813
|
BRAND™
781782 |
Durchsichtig | Flacher Boden (F-Well) | 350 μl |
229.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10012403
|
BRAND™
781780 |
Durchsichtig | Rund | 330 μl |
229.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Immunassay-Oberfläche mit starker Affinität zu hydrophilen Molekülen, wie Glykoproteinen und Peptiden, Antikörpern mit überwiegend hydrophilen Regionen und Nukleinsäuren
- Blaue alphanumerische Prägung zur einfachen Identifizierung von Wells
- Nicht steril
Bestellinformation
Die Verpackung besteht aus 20 Stapeln mit je 5 Platten (100 Platten). Jeder Stapel wird mit einem Deckel geliefert.
Spezifikation
Hydrophil | |
Standard | |
8 x 12 | |
96 | |
Immobilisierung hydrophiler Moleküle |
ANSI, SLAS | |
Ohne Deckel | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
100/Karton |