Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Glas-Pipetten, graduiert, Typ 2, Klasse A, USP, zertifiziert
In der DIN EN ISO 835-Norm wurde die Wartezeit von 15 auf 5 Sekunden verkürzt
Marke: BRAND™ 27513
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Aus AR-GLAS
- Nur einmalige Einstellung des Füllstands
- Die kontrastreiche blaue Emaillebeschichtung ist eine optimale Kombination aus Widerstand und Lesbarkeit
- Mit kompletten Ringmarkierungen und wicjhtigen Graduierungen
- Flexible Siebschablonen für Volumenmarkierungen, die den Kalibriermarkierungen entsprechen, für eine verbesserte Genauigkeit bei allen Zwischenvolumen
- Optimierte Durchflussgeometrie sorgt für eine zuverlässige Flüssigkeitsdispensierung aus Pipetten
- Feuerpolierte Kanten für Haltbarkeit
- Erhältlich in allen ISO-Größen von 1 bis 10 ml
- Lieferung mit Chargennummer und USP-Chargenzertifikat in Originalverpackung
Spezifikation
USP | |
AR-GLAS™ | |
0.1 ml | |
Graduierte Pipette Typ 2 |
A | |
Ja | |
10 ml |