Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Glas-Pipetten, graduiert, Typ 2, Klasse A, USP, zertifiziert
In der DIN EN ISO 835-Norm wurde die Wartezeit von 15 auf 5 Sekunden verkürzt
82.80 € - 97.20 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP |
---|---|
Klasse | A |
Material | AR-GLAS™ |
Skala | Ja |
Typ | Graduierte Pipette Typ 2 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15133068
|
BRAND™
27506 |
1 ml | 0.01 ml |
82.80 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15123078
|
BRAND™
27509 |
2 ml | 0.02 ml |
82.80 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15340396
|
BRAND™
27511 |
5 ml | 0.05 ml |
97.20 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15103078
|
BRAND™
27513 |
10 ml | 0.1 ml |
97.20 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Aus AR-GLAS
- Nur einmalige Einstellung des Füllstands
- Die kontrastreiche blaue Emaillebeschichtung ist eine optimale Kombination aus Widerstand und Lesbarkeit
- Mit kompletten Ringmarkierungen und wicjhtigen Graduierungen
- Flexible Siebschablonen für Volumenmarkierungen, die den Kalibriermarkierungen entsprechen, für eine verbesserte Genauigkeit bei allen Zwischenvolumen
- Optimierte Durchflussgeometrie sorgt für eine zuverlässige Flüssigkeitsdispensierung aus Pipetten
- Feuerpolierte Kanten für Haltbarkeit
- Erhältlich in allen ISO-Größen von 1 bis 10 ml
- Lieferung mit Chargennummer und USP-Chargenzertifikat in Originalverpackung
Spezifikation
USP | |
AR-GLAS™ | |
Graduierte Pipette Typ 2 |
A | |
Ja |