missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRCA1 Antibody (BRCA1/1472), Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

266.00 € - 518.00 €

Spezifikation

Antigen BRCA1
Klon BRCA1/1472
Konzentration 0.2 mg/mL
Verdünnung Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18147799
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-53177-20UG
20 μg
266.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18225230
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-53177-100UG
100 μg
518.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

BRCA1 Monoclonal specifically detects BRCA1 in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array.
Spezifikation

Spezifikation

BRCA1
0.2 mg/mL
Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Homologous Recombination, Phospho Specific, Tumor Suppressors, Ubiquitin Proteasome Pathway, Zinc Finger
10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
672
Recombinant human BRCA1 protein fragment (aa445-620) (exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4C.
BRCA1/1472
Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml
Monoclonal
Purified
RUO
Human
BRCAI, breast and ovarian cancer susceptibility protein 1, breast and ovarian cancer sususceptibility protein, breast cancer 1, early onset, breast cancer type 1 susceptibility protein, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, IRIS, PNCA4, PSCP, subunit 1
BRCA1
IgG1
Protein A or G purified
220 kDa
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

For Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt